3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21941-1G OR21941-5G
APOSOR21941-1GEA 31.9 EUR
APOSOR21941-1G APOSOR21941-5G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile 97%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile
Formula: C₁₅H₂₁NO
Pto. de fusión: 141…143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156137
Núm. CAS: 1988-88-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III