3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21942-100G OR21942-25G
APOSOR21942-100GEA 59.6 EUR
APOSOR21942-100G APOSOR21942-25G
3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzaldehído
3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzaldehído
Formula: C₁₅H₂₂O₂
Pto. de fusión: 187…189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008826
Núm. CAS: 1620-98-0
EINECS: 216-592-0