3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21943-25G OR21943-5G
APOSOR21943-25GEA 484 EUR
APOSOR21943-25G APOSOR21943-5G
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Formula: C₁₆H₂₄O₂
Pto. de fusión: 146…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017520
Núm. CAS: 14035-33-7