2,6-Di-terc-butil-p-benzoquinona
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,6-Di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OR21944-25G
OR21944-5G
APOSOR21944-25GEA
87
EUR
APOSOR21944-25G
APOSOR21944-5G
2,6-Di-terc-butil-p-benzoquinona
2,6-Di-terc-butil-p-benzoquinona
Formula:
C₁₄H₂₀O₂ MW: 220.31 g/mol Pto. Ebullición: 75…80 °C/0.7mmHg Pto. de fusión: 65…67 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001601 Núm. CAS: 719-22-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...