4-Etinilanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21951-25G OR21951-5G OR21951-100G
APOSOR21951-25GEA 56.7 EUR
APOSOR21951-25G APOSOR21951-5G APOSOR21951-100G
4-Etinilanísol 98%
4-Etinilanísol
Formula: C₉H₈O
Pto. Ebullición: 87…91 °C/11mmHg
Pto. de fusión: 28…29 °C
Densidad: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00168815
Núm. CAS: 768-60-5