1-Butil-4-etinilbenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21956-25G OR21956-5G
APOSOR21956-25GEA 0 EUR
APOSOR21956-25G APOSOR21956-5G
1-Butil-4-etinilbenceno
1-Butil-4-etinilbenceno
Formula: C₁₂H₁₄
Pto. Ebullición: 70…71 °C
Densidad: 0,906 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00173885
Núm. CAS: 79887-09-5