1-Propil-4-etinilbenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21957-100G OR21957-25G
APOSOR21957-100GEA 170 EUR
APOSOR21957-100G APOSOR21957-25G
1-Propil-4-etinilbenceno
1-Propil-4-etinilbenceno
Formula: C₁₁H₁₂
Pto. Ebullición: 205 °C
Densidad: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173886
Núm. CAS: 62452-73-7