2-Chloro-3,4-dimethoxybenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)methanol
OR21959-10G
OR21959-1G
OR21959-5G
APOSOR21959-10GEA
260
EUR
APOSOR21959-10G
APOSOR21959-1G
APOSOR21959-5G
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzyl alcohol
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzyl alcohol
Formula:
C₉H₁₁ClO₃ MW: 202,64 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00210141 Núm. CAS: 93983-13-2 |