2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR21964-1G
OR21964-250MG
APOSOR21964-1GEA
43.5
EUR
APOSOR21964-1G
APOSOR21964-250MG
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid 95%
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid
Formula:
C₁₂H₁₁NO₃ Pto. de fusión: 131…133 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00100005 Núm. CAS: 107367-98-6 |