2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21965-1G OR21965-5G
APOSOR21965-1GEA 87 EUR
APOSOR21965-1G APOSOR21965-5G
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol 97%
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol
Formula: C₁₂H₁₃NO₂
Pto. de fusión: 72…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100006
Núm. CAS: 103788-65-4
EINECS: 452-560-4