1-Chlorophthalazin-4-one 96%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 4-Chlorophthalazin-1(2H)-one, 4-chloro-1,2-dihydrophthalazin-1-one

OR21968-1G OR21968-250MG
APOSOR21968-1GEA 40.6 EUR
APOSOR21968-1G APOSOR21968-250MG
1-Chlorophthalazin-4-one 96%
1-Chlorophthalazin-4-one
Formula: C₈H₅ClN₂O
MW: 180,59 g/mol
Pto. de fusión: 270…274 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00102192
Núm. CAS: 2257-69-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR