1-[2-Hydroxy-6-(isopentyloxy)phenyl]ethan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2'-Hydroxy-6'-(3-methylbutoxy)acetophenone
OR21970-1G OR21970-10G OR21970-5G
APOSOR21970-1GEA 149 EUR
APOSOR21970-1G APOSOR21970-10G APOSOR21970-5G
1-[2-Hydroxy-6-(isopentyloxy)phenyl]ethan-1-one
1-[2-Hydroxy-6-(isopentyloxy)phenyl]ethan-1-one
Formula: C₁₃H₁₈O₃
MW: 222,29 g/mol
Pto. de fusión: 25…27 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100622
Núm. CAS: 249278-25-9