2-Bromo-5-clorobenzoato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-bromo-5-chlorobenzoate
OR2198-100G OR2198-25G
APOSOR2198-100GEA 114 EUR
APOSOR2198-100G APOSOR2198-25G
2-Bromo-5-clorobenzoato de metilo 98%
2-Bromo-5-clorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆BrClO₂
MW: 249.49 g/mol
Pto. de fusión: 37…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144763
Núm. CAS: 27007-53-0