1-(2,4-Dihydroxy-5-propylphenyl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21981-1G OR21981-5G
APOSOR21981-1GEA 92.8 EUR
APOSOR21981-1G APOSOR21981-5G
1-(2,4-Dihydroxy-5-propylphenyl)ethanone
1-(2,4-Dihydroxy-5-propylphenyl)ethanone
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Pto. de fusión: 99…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100627
Núm. CAS: 63411-87-0