2-Alil-3-hidroxibenzaldehido
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21984-100MG OR21984-1G
APOSOR21984-100MGEA 29 EUR
APOSOR21984-100MG APOSOR21984-1G
2-Alil-3-hidroxibenzaldehido
2-Alil-3-hidroxibenzaldehido
Formula: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162.1852 g/mol
Pto. de fusión: 97…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100646
Núm. CAS: 79950-42-8