Methyl-3-chloro-5-iodobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-chloro-5-iodobenzoate
OR2199-5G
APOSOR2199-5GEA 60.9 EUR
APOSOR2199-5G
Methyl-3-chloro-5-iodobenzoate
Methyl-3-chloro-5-iodobenzoate
Formula: C₈H₆ClIO₂
MW: 296,49 g/mol
Pto. de fusión: 41…43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673018
Núm. CAS: 289039-85-6