2'-Hidroxi-4'-metilacetofenona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)ethan-1-one, 1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)ethanone
OR21993-100G OR21993-25G
APOSOR21993-100GEA 444 EUR
APOSOR21993-100G APOSOR21993-25G
2'-Hidroxi-4'-metilacetofenona 95%
2'-Hidroxi-4'-metilacetofenona
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Pto. Ebullición: 245 °C
Densidad: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100559
Núm. CAS: 6921-64-8