3-Bromo-4-metoxibenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2200-25G OR2200-5G
APOSOR2200-25GEA 78.3 EUR
APOSOR2200-25G APOSOR2200-5G
3-Bromo-4-metoxibenzonitrilo 98%
3-Bromo-4-metoxibenzonitrilo
Formula: C₈H₆BrNO
Pto. de fusión: 120…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143097
Núm. CAS: 117572-79-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III