Isoquinoline-3-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Isoquinolin-3-amine, 3-Aminoisoquinoline
OR22000-1G OR22000-10G OR22000-5G
APOSOR22000-1GEA 26.1 EUR
APOSOR22000-1G APOSOR22000-10G APOSOR22000-5G
Isoquinoline-3-amine 97%
Isoquinoline-3-amine
Formula: C₉H₈N₂
Pto. de fusión: 174…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00102190
Núm. CAS: 25475-67-6