1-Etil-4-etinilbenceno 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR2201-100G OR2201-25G OR2201-5G
APOSOR2201-100GEA 171 EUR
APOSOR2201-100G APOSOR2201-25G APOSOR2201-5G
1-Etil-4-etinilbenceno 97%
1-Etil-4-etinilbenceno
Formula: C₁₀H₁₀
Pto. Ebullición: 30 °C/0,05mmHg
Densidad: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173887
Núm. CAS: 40307-11-7
UN: 3334
ADR: 9,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR