4'-Amino-2'-hydroxyacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Amino-2-hydroxyphenyl)ethanone, 1-(4-Amino-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
OR22010-1G OR22010-250MG
APOSOR22010-1GEA 58 EUR
APOSOR22010-1G APOSOR22010-250MG
4'-Amino-2'-hydroxyacetophenone
4'-Amino-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,1600 g/mol
Pto. de fusión: 129…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100636
Núm. CAS: 2476-29-1