1-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR22015-1G OR22015-5G
APOSOR22015-1GEA 53.8 EUR
APOSOR22015-1G APOSOR22015-5G
1-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
1-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Formula: C₈H₇ClO₂
Pto. de fusión: 47…49 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00100492
Núm. CAS: 3226-34-4