5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide
OR22019-5G
OR22019-10G
APOSOR22019-5GEA
80
EUR
APOSOR22019-5G
APOSOR22019-10G
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
Formula:
C₁₀H₁₁NO₃ Pto. de fusión: 167…168 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00100490 Núm. CAS: 7298-67-1 |