2,4-Diacetylphloroglucinol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR22030-1G OR22030-500MG
APOSOR22030-1GEA 712 EUR
APOSOR22030-1G APOSOR22030-500MG
2,4-Diacetylphloroglucinol 96%
2,4-Diacetylphloroglucinol
Formula: C₁₀H₁₀O₅
Pto. de fusión: 164…168 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00100483
Núm. CAS: 2161-86-6