Ácido 2,2-dimetilglutarico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2204-1G OR2204-5G
APOSOR2204-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2204-1G APOSOR2204-5G
Ácido 2,2-dimetilglutarico
Ácido 2,2-dimetilglutarico
Formula: C₇H₁₂O₄
Pto. Ebullición: 200 °C
Pto. de fusión: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004197
Núm. CAS: 681-57-2