(±)-2-Bromopropionato de etilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: DL-Ethyl 2-bromopropionate, Ethyl 2-bromopropionate
OR2205-10KG OR2205-2.5KG OR2205-500G
APOSOR2205-10KGEA 522 EUR
APOSOR2205-10KG APOSOR2205-2.5KG APOSOR2205-500G
(±)-2-Bromopropionato de etilo
(±)-2-Bromopropionato de etilo
Formula: C₅H₉BrO₂
MW: 181,03 g/mol
Pto. Ebullición: 156…160 °C
Densidad: 1,394 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000144
Núm. CAS: 535-11-5
EINECS: 208-609-2
UN: 2920
ADR: 8+3,II