4,4'-Tiodifenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR22056-100G OR22056-500G
APOSOR22056-100GEA 0 EUR
APOSOR22056-100G APOSOR22056-500G
4,4'-Tiodifenol 98%
4,4'-Tiodifenol
Formula: C₁₂H₁₀O₂S
Pto. de fusión: 151…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002349
Núm. CAS: 2664-63-3
EINECS: 220-197-9
UN: 3261
ADR: 8,II