4-Butylbiphenyl 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Butyl-1,1'-Biphenyl
OR22067-100G OR22067-25G OR22067-500G
APOSOR22067-100GEA 56.7 EUR
APOSOR22067-100G APOSOR22067-25G APOSOR22067-500G
4-Butylbiphenyl 98%
4-Butylbiphenyl
Formula: C₁₆H₁₈
MW: 210,32 g/mol
Pto. Ebullición: 318…319 °C
Pto. de fusión: 44414 °C
Densidad: 0,953 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100665
Núm. CAS: 37909-95-8