3,5-Di-terc-butil-o-benzoquinona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR22087-25G OR22087-5G
APOSOR22087-25GEA 277 EUR
APOSOR22087-25G APOSOR22087-5G
3,5-Di-terc-butil-o-benzoquinona 98%
3,5-Di-terc-butil-o-benzoquinona
Formula: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220,31 g/mol
Pto. de fusión: 114…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001647
Núm. CAS: 3383-21-9
EINECS: 222-189-0