3,5-Di-terc-butilpirocatecol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Di-tert-butylcatechol
OR22089-100G OR22089-25G
APOSOR22089-100GEA 192 EUR
APOSOR22089-100G APOSOR22089-25G
3,5-Di-terc-butilpirocatecol
3,5-Di-terc-butilpirocatecol
Formula: C₁₄H₂₂O₂
MW: 222,33 g/mol
Pto. Ebullición: 140…145 °C/5mmHg
Pto. de fusión: 95…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008819
Núm. CAS: 1020-31-1