4-(Ethylamino)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR22095-10G OR22095-1G OR22095-5G
APOSOR22095-10GEA 114 EUR
APOSOR22095-10G APOSOR22095-1G APOSOR22095-5G
4-(Ethylamino)benzoic acid
4-(Ethylamino)benzoic acid
Formula: C₉H₁₁NO₂
Pto. de fusión: 175…177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00102118
Núm. CAS: 7409-09-8