Cloruro de 4-etilbenzoilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR22097-10G OR22097-50G
APOSOR22097-10GEA 126 EUR
APOSOR22097-10G APOSOR22097-50G
Cloruro de 4-etilbenzoilo
Cloruro de 4-etilbenzoilo
Formula: C₉H₉ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000697
Núm. CAS: 16331-45-6
EINECS: 240-404-6
UN: 3265
ADR: 8,II