2,6-Dimethyl-4-hydrazinopyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR22107-1G OR22107-250MG
APOSOR22107-1GEA 130 EUR
APOSOR22107-1G APOSOR22107-250MG
2,6-Dimethyl-4-hydrazinopyrimidine
2,6-Dimethyl-4-hydrazinopyrimidine
Formula: C₆H₁₀N₄
Pto. de fusión: 189…190 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00102150
Núm. CAS: 14331-56-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III