Methyl-3-formylindole-6-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-Formylindole-6-carboxylate
OR2211-1G OR2211-5G OR2211-25G
APOSOR2211-1GEA 69.6 EUR
APOSOR2211-1G APOSOR2211-5G APOSOR2211-25G
Methyl-3-formylindole-6-carboxylate 95+%
Methyl-3-formylindole-6-carboxylate
Formula: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,197 g/mol
Pto. de fusión: 220…224 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00216479
Núm. CAS: 133831-28-4