2-(5-Chloro-2-nitrophenyl)acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR22114-1G
OR22114-250MG
APOSOR22114-1GEA
308
EUR
APOSOR22114-1G
APOSOR22114-250MG
2-(5-Chloro-2-nitrophenyl)acetonitrile
2-(5-Chloro-2-nitrophenyl)acetonitrile
Formula:
C₈H₅ClN₂O₂ MW: 196,59 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00114693 Núm. CAS: 72301-65-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |