3-Hidroxi-4-iodobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR22116-1G
OR22116-5G
APOSOR22116-1GEA
0
EUR
APOSOR22116-1G
APOSOR22116-5G
3-Hidroxi-4-iodobenzaldehído 98%
3-Hidroxi-4-iodobenzaldehído
Formula:
C₇H₅IO₂ Pto. de fusión: 126…128 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00114697 Núm. CAS: 135242-71-6 |