2,6-Dibromoanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR2212-100G OR2212-25G OR2212-5G
APOSOR2212-100GEA 207 EUR
APOSOR2212-100G APOSOR2212-25G APOSOR2212-5G
2,6-Dibromoanilina 98%
2,6-Dibromoanilina
Formula: C₆H₅Br₂N
Pto. Ebullición: 262…264 °C
Pto. de fusión: 79…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007638
Núm. CAS: 608-30-0
EINECS: 210-158-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III