Ácido 4-hidroxi-3-nitrobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR22139-100G OR22139-25G OR22139-500G
APOSOR22139-100GEA 45.1 EUR
APOSOR22139-100G APOSOR22139-25G APOSOR22139-500G
Ácido 4-hidroxi-3-nitrobenzoico 98%
Ácido 4-hidroxi-3-nitrobenzoico
Formula: C₇H₅NO₅
MW: 183.12 g/mol
Pto. de fusión: 183…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007119
Núm. CAS: 616-82-0
EINECS: 210-494-1