3-Bromo-2-nitroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR2214-5G
OR2214-25G
APOSOR2214-5GEA
29
EUR
APOSOR2214-5G
APOSOR2214-25G
3-Bromo-2-nitroanilina 98%
3-Bromo-2-nitroanilina
Formula:
C₆H₅BrN₂O₂ MW: 217.02 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08063248 Núm. CAS: 7138-15-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III |