2-Aminoquinolina 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR22144-1G OR22144-250MG
APOSOR22144-1GEA 24.8 EUR
APOSOR22144-1G APOSOR22144-250MG
2-Aminoquinolina 96%
2-Aminoquinolina
Formula: C₉H₈N₂
Pto. de fusión: 125…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038079
Núm. CAS: 580-22-3
EINECS: 209-458-8