2-Cinnamoylthiophene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Styryl 2-Thienyl Ketone, 3-Phenyl-1-(thiophen-2-yl)prop-2-en-1-one, 3-Phenyl-1-(2-thienyl)-2-propen-1-one
OR22146-1G OR22146-5G OR22146-25G
APOSOR22146-1GEA 34.8 EUR
APOSOR22146-1G APOSOR22146-5G APOSOR22146-25G
2-Cinnamoylthiophene 98%
2-Cinnamoylthiophene
Formula: C₁₃H₁₀OS
MW: 214,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059742
Núm. CAS: 3988-77-0