3(2H)-Pyridazinone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR2215-25G
OR2215-5G
OR2215-100G
APOSOR2215-25GEA
65.4
EUR
APOSOR2215-25G
APOSOR2215-5G
APOSOR2215-100G
3(2H)-Pyridazinone 95%
3(2H)-Pyridazinone
Formula:
C₄H₄N₂O Pto. Ebullición: 101 °C/1,5mmHg Pto. de fusión: 98…104 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00099605 Núm. CAS: 504-30-3 |