2-Bromo-4-metil-6-nitroanilina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-6-nitro-p-toluidina
OR22152-25G OR22152-5G
APOSOR22152-25GEA 53.8 EUR
APOSOR22152-25G APOSOR22152-5G
2-Bromo-4-metil-6-nitroanilina
2-Bromo-4-metil-6-nitroanilina
Formula: C₇H₇BrN₂O₂
MW: 231.05 g/mol
Pto. de fusión: 64…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209452
Núm. CAS: 827-24-7