Ciclododecanona
Proveedor: Apollo Scientific
|
|
OR22155-100G
OR22155-25G
APOSOR22155-100GEA
162
EUR
APOSOR22155-100G
APOSOR22155-25G
Ciclododecanona
Ciclododecanona
Formula:
C₁₂H₂₂O MW: 182,31 g/mol Pto. Ebullición: 277 °C/760mmHg Pto. de fusión: 59…61 °C Pto. de inflamación: 118 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003722 Núm. CAS: 830-13-7 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...