5-Methylpyridazin-3(2H)-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR2216-5G
APOSOR2216-5GEA 201 EUR
APOSOR2216-5G
5-Methylpyridazin-3(2H)-one 98%
5-Methylpyridazin-3(2H)-one
Formula: C5H6N2O
MW: 110,1139 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09743644
Núm. CAS: 54709-94-3