1,3-Dibromo-2,2-di(bromometil)propano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Dibromo-2,2-bis(bromomethyl)propane, Tetrakis(bromomethyl)methane, Pentaerythrityltetrabromide
OR22172-100G OR22172-25G
APOSOR22172-100GEA 382 EUR
APOSOR22172-100G APOSOR22172-25G
1,3-Dibromo-2,2-di(bromometil)propano 98%
1,3-Dibromo-2,2-di(bromometil)propano
Formula: C₅H₈Br₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000210
Núm. CAS: 3229-00-3