4-Amino-3-nitrobenzene-1-sulphonic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR22177-1G OR22177-2.5G OR22177-5G OR22177-10G
APOSOR22177-1GEA 171 EUR
APOSOR22177-1G APOSOR22177-2.5G APOSOR22177-5G APOSOR22177-10G
4-Amino-3-nitrobenzene-1-sulphonic acid
4-Amino-3-nitrobenzene-1-sulphonic acid
Formula: C₆H₆N₂O₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035961
Núm. CAS: 616-84-2