2-Amino-N-cyclohexylbenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2218-1G OR2218-250MG OR2218-5G
APOSOR2218-1GEA 58 EUR
APOSOR2218-1G APOSOR2218-250MG APOSOR2218-5G
2-Amino-N-cyclohexylbenzamide
2-Amino-N-cyclohexylbenzamide
Formula: C₁₃H₁₈N₂O
Pto. de fusión: 153…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060339
Núm. CAS: 56814-11-0