2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR22185-100G OR22185-500G
APOSOR22185-100GEA 23.2 EUR
APOSOR22185-100G APOSOR22185-500G
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Formula: C₄H₆N₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006098
Núm. CAS: 56-06-4