4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2220-1G OR2220-100MG
APOSOR2220-1GEA 125 EUR
APOSOR2220-1G APOSOR2220-100MG
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)aniline
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)aniline
Formula: C₈H₇N₃O
Pto. de fusión: 137…139 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059433
Núm. CAS: 35219-13-7